Learn More
Acétamipride-N-déméthyle 100 μg/mL dans l'acétonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30327043
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30327043 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30327043 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA10013200AL100
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetamiprid-N-desmethyl
CAS 190604-92-3
Noms d’analytes ou de composants Acetamiprid-N-desmethyl
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C9 H9 Cl N4
Concentration 100 μg/mL
Certifications/Conformité ISO 17034
Formule InChI InChI=1S/C9H9ClN4/c1-7(14-6-11)12-4-8-2-3-9(10)13-5-8/h2-3,5H,4H2,1H3,(H,12,14)
SMILES C\C(=N/C#N)\NCc1ccc(Cl)nc1
Nom IUPAC N-[(6-chloropyridine-3-yl)méthyl]-N'-cynoéthanidamide
Solvent or Matrix Acetonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 208.65
Quantité 1 mL
Poids de la formule 208.0516 g/mol