Learn More
Acétanilide (acétylaniline), TRC
Code produit 30133801
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
100 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
10mg
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30133801 10 mg 10mg
30008244 100 mg 100mg
17994775 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30133801 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA16833010MG
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 103-84-4
Formule moléculaire C8 H9 N O
Poids moléculaire (g/mol) 135.16
Synonyme N-Phenylacetamide, Paracetamol Imp. D (EP), Acetanilide, Acetamidobenzene, Acetanil, Acetoanilide, Acetylaniline, Antifebrin, Benzenamine, N-acetyl-, N-Acetylaminobenzene, N-Acetylaniline, NSC 203231, NSC 7636, Phenalgene, Phenalgin
Nom IUPAC N-phénylacétamide
SMILES CC(=O)Nc1ccccc1
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Phenylacetamide
Noms d’analytes ou de composants N-Phenylacetamide
Notes de qualité de la pureté HPLC
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule InChI InChI=1S/C8H9NO/c1-7(10)9-8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3,(H,9,10)
Type de solution Purs, non dilués
Industry Type Produits pharmaceutiques
Quantité 10 mg
Poids de la formule 135.0684
Pourcentage de pureté >95%