Learn More
Honeywell Fluka™ Solution tampon d’acétate pH 4,6, Honeywell Fluka™
Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
500mL
1 L
6 x 500 ml
Conditionnement:
1L
500mL
6 pièces
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Spécification
Spécification
| CAS | 126-96-5 |
| Type de produit | Solution tampon d’acétate Ph 4,6 |
| Poids moléculaire | 143,094 |
| Quantité | 6 x 500 ml |