Learn More
SOLUTION TAMPON D’ACÉTATE PH 4,65, ACÉTATE DE SODIUM / ACIDE ACÉTIQUE, Solstice
Code produit 15623220
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 l
6 x 1 l
Conditionnement:
1L
6 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15623220 1 l 1L
15633220 6 x 1 l 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15623220 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 311031L
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
ACÉTATE DE SODIUM / ACIDE ACÉTIQUE
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Solstice propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure dans le monde – entier, avec une cohérence, une pureté et une précision assurées
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
CAS 127-09-3
Quantité 1 l
Formule moléculaire C2H3NaO2
Numéro MDL MFCD00012459
Clé InChI VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Na+].CC([O-])=O
Nom IUPAC acétate de sodium
Poids moléculaire (g/mol) 82.03