missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Solution tampon d’acétate-édétate, pH 5,5 pharmacopée européenne, Fisher Chemical™
BIOPHARMA

Code produit. 12990684 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
1000mL
Conditionnement:
1000mL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 12990684

Marque: Fisher Chemical SOL 045 1L

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Les réactifs de la pharmacopée sont conçus pour être utilisés dans les analyses de pharmacopée et les monographies, produits dans le cadre ISO 9001 conforme aux BPF, et aux spécifications de la pharmacopée, à l’aide des composants de qualité des réactifs de la pharmacopée et de l’eau répondant aux exigences pertinentes de la monographie de la pharmacopée pour l’eau purifiée. Certaines normes pharmacopée sont également agréées ISO 17025 et ISO 43

Spécification

Plage de pH 5,5
Type de produit Solution tampon d’acétate-édétate
Pureté ou qualité Eu. Ph. Référence
Quantité 1000mL
compliance-icons
Identifiant produit
  • Acetate-edetate buffer solution - pH 5.5 European Pharmacopoeia Ref: 4001900 (SOL 045)
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis