Learn More
3M™ Écran facial série WP98, acétate, transparent
Code produit 15709847 Tous les produits 3M Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
230 mm
Conditionnement:
10 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
15709847 230 mm 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15709847 Fournisseur 3M™ Code fournisseur 7000089416
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    306.00€
    187.65€ / 10 pièces
    Économisez 118.35€
    38% de réduction
Expédition estimée: 16-12-2026
L’écran facial série 3M™ WP98 est notre écran facial en acétate transparent résistant aux chocs conçu pour s’adapter aux casques de sécurité 3M™. Il peut être utilisé avec le système de remplacement pour écran facial facile H8 Headgear.
  • Protection contre les chocs, les éclaboussures de produits chimiques et liquides
  • Écran facial en acétate transparent
  • Haute résistance aux chocs
  • Peut être utilisé avec le système de remplacement pour écran facial facile H8 Headgear
  • L’écran passe à l’intérieur de l’accessoire pour un support supplémentaire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Épaisseur (métrique) 1 mm
Largeur (métrique) 370 mm
Type de produit Écran facial
Longueur (métrique) 230 mm
Matériau Acétone