Learn More
Acétazolamide, LoGiCal
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Acetazolamide |
| CAS | 59-66-5 |
| Noms d’analytes ou de composants | Acetazolamide |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C4 H6 N4 O3 S2 |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | Acetazolamide |
| Formule InChI | InChI=1S/C4H6N4O3S2/c1-2(9)6-3-7-8-4(12-3)13(5,10)11/h1H3,(H2,5,10,11)(H,6,7,9) |
| Type de solution | Purs, non dilués |
| SMILES | CC(=O)Nc1nnc(s1)S(=O)(=O)N |
| Afficher plus |