Learn More
Acétazolamide, Mikromol™
Code produit 17992426
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17992426 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17992426 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0648.00
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Acétazolamide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetazolamide
CAS 59-66-5
Noms d’analytes ou de composants Acetazolamide
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C4 H6 N4 O3 S2
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Acetazolamide
Formule InChI InChI=1S/C4H6N4O3S2/c1-2(9)6-3-7-8-4(12-3)13(5,10)11/h1H3,(H2,5,10,11)(H,6,7,9)
SMILES CC(=O)Nc1nnc(s1)S(=O)(=O)N
Nom IUPAC N-(5-sulfmoyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)acétamide
Poids moléculaire (g/mol) 222.25
Quantité 500 mg
Poids de la formule 221.9881 g/mol