Learn More
Acide acétique, sel de potassium, + de 97 %, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10351691 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
500 g
2 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
25g
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10351691 25 g Flacon en plastique 25g
10712222 500 g Flacon en plastique 500g
10494701 2 kg Flacon en plastique 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10351691 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 423270250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    40.10€
    38.90€ / 25g
    Économisez 1.20€
    2% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 631-61-8 | C2H7NO2 | 77.08 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 631-61-8
Formule moléculaire C2H7NO2
Poids moléculaire (g/mol) 77.08
Numéro MDL MFCD00013066
Clé InChI USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ammonium acetate, acetic acid, ammonium salt, azanium acetate, ammoniumacetate, acetic acid ammonium salt, ammonium ethanoate, unii-rre756s6q2, aconh4, ch3coonh4, ch3co2nh4
CID PubChem 517165
ChEBI CHEBI:62947
Nom IUPAC azanium ; acétate
SMILES CC(=O)[O-].[NH4+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetic acid, ammonium salt
Point de fusion 114.0°C
Couleur Blanc
% min. CAS 97.0
pH 6.7 to 7.3 (5% soln. at 25°C)
% max. CAS 100.0
Forme physique Cristaux adhérents
Quantité 25 g
Point d’éclair 136°C
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en plastique
Résidus après l’allumage 0.01% max
Plage de pourcentage du dosage 97+%
Densité 1.07
Formule linéaire CH3CO2NH4
Beilstein 02, 96
Fieser 01,38; 07,11
Merck Index 15, 492
Informations sur la solubilité Solubility in water: 1480g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, slightly soluble in acetone, in methanol: 7.89 g/100mL (15°C)
Poids de la formule 77.08
Pourcentage de pureté ≥97%
Qualité Réactif ACS