Learn More
Acide acétique-isobutyl ester 1000 μg/mL dans l'acétonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30314561
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30314561 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30314561 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA10016100AL1000
 Article restreint
Expédition estimée: 07-01-2027
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Isobutyl Acetate
CAS 110-19-0
Noms d’analytes ou de composants Isobutyl Acetate
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C6 H12 O2
Concentration 1 000 μg/ml
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Isobutyl acetate, Acetic acid-isobutyl ester
Formule InChI InChI=1S/C6H12O2/c1-5(2)4-8-6(3)7/h5H,4H2,1-3H3
SMILES CC(C)COC(=O)C
Nom IUPAC Acétate de 2-méthylpropyle
Solvent or Matrix Acétonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 116.16
Quantité 1 mL
Poids de la formule 116,0837 g/mol