Learn More
ester isopropylique de l'acide acétique, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30316516
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30316516 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30316516 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DRECA10016200
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetic acid-isopropyl ester
CAS 108-21-4
Noms d’analytes ou de composants Acetic acid-isopropyl ester
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C5 H10 O2
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Acetic acid, isopropyl ester (6CI,8CI), 1-Methylethyl acetate, 2-Acetoxypropane, 2-Propyl acetate, Isopropyl acetate, Isopropyl ethanoate, NSC 9295
Formule InChI InChI=1S/C5H10O2/c1-4(2)7-5(3)6/h4H,1-3H3
SMILES CC(C)OC(=O)C
Nom IUPAC acétate de propan-2-yl
Poids moléculaire (g/mol) 102.13
Quantité 1 mL
Poids de la formule 102,0681 g/mol