Learn More
Ester méthylique de l'acide acétique 1000 μg/mL dans le méthanol, Dr. Ehrenstorfer
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Methyl Acetate |
| CAS | 79-20-9 |
| Noms d’analytes ou de composants | Methyl Acetate |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C3 H6 O2 |
| Concentration | 1 000 μg/ml |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Synonyme | Methyl Acetate, Acetic acid methyl ester |
| Formule InChI | InChI=1S/C3H6O2/c1-3(4)5-2/h1-2H3 |
| SMILES | COC(=O)C |
| Afficher plus |