Learn More
Ester octylique de l'acide acétique, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30323269
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30323269 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30323269 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREC10016350
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetic Acid-Octyl Ester
CAS 112-14-1
Noms d’analytes ou de composants Acetic Acid-Octyl Ester
Conditions d’expédition +20 °C
Formule moléculaire C10 H20 O2
Certifications/Conformité ISO/CEI 17025
Synonyme Acetic Acid-Octyl Ester, Octyl alcohol acetate (6CI), 1-Acetoxyoctane, 1-Octanol acetate, 1-Octyl acetate, Acetic acid octanyl ester, Caprylyl acetate, n-Octyl acetate, NSC 67348, Octanyl acetate, Octyl acetate, Octyl ethanoate
Formule InChI InChI=1S/C10H20O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-12-10(2)11/h3-9H2,1-2H3
SMILES CCCCCCCCOC(=O)C
Nom IUPAC Acétate d’octyle
Poids moléculaire (g/mol) 172.265
Quantité 1 mL
Poids de la formule 172,1463 g/mol