Learn More
Acide acétique, sel de potassium, 97 %, pur, anhydre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10570594 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
1kg
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10570594 500 g Flacon en plastique 500g
10091480 1 kg Flacon en plastique 1kg
10388653 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10570594 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 149605000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    46.15€
    43.30€ / 500g
    Économisez 2.85€
    6% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 127-08-2 | C2H3KO2 | 98.14 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 127-08-2
Formule moléculaire C2H3KO2
Poids moléculaire (g/mol) 98.14
Numéro MDL MFCD00012458
Clé InChI SCVFZCLFOSHCOH-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium acetate, acetic acid, potassium salt, diuretic salt, potassium ethanoate, koac, octan draselny czech, potassiumacetate, acetic acid potassium salt, acok, fema no. 2920
CID PubChem 517044
ChEBI CHEBI:32029
Nom IUPAC acétate de potassium
SMILES CC(=O)[O-].[K+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetic acid, potassium salt
Point de fusion 292.0°C
Couleur Blanc
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Forme physique Poudre cristalline granulaire
Quantité 500 g
Point d’éclair >250°C
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en plastique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Formule linéaire CH3CO2K
Beilstein 02, 96
Fieser 01,906; 06,475
Merck Index 15, 7726
Informations sur la solubilité Solubility in water: 2694g/L (25°C). Other solubilities: soluble in alcohol, insoluble in ether
Poids de la formule 98.14
Pourcentage de pureté 97%
Qualité Pures