Learn More
Acide acétique, sel de potassium, + 99 %, pur, anhydre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10328500 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
1 kg
5 kg
25 kg
Conditionnement:
100g
1kg
25kg
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10328500 100 g 100g
10606042 1 kg 1kg
10227363 5 kg 5kg
10474985 25 kg 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10328500 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 220151000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    23.10€
    19.65€ / 100g
    Économisez 3.45€
    14% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 127-08-2 | C2H3KO2 | 98.14 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 127-08-2
Formule moléculaire C2H3KO2
Poids moléculaire (g/mol) 98.14
Numéro MDL MFCD00012458
Clé InChI SCVFZCLFOSHCOH-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium acetate, acetic acid, potassium salt, diuretic salt, potassium ethanoate, koac, octan draselny czech, potassiumacetate, acetic acid potassium salt, acok, fema no. 2920
CID PubChem 517044
ChEBI CHEBI:32029
Nom IUPAC acétate de potassium
SMILES CC(=O)[O-].[K+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetic acid, potassium salt
Point de fusion 292.0°C
Note relative au nom 99+%
Couleur Blanc
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Forme physique Poudre cristalline granulaire
Quantité 100 g
Point d’éclair >250°C
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en plastique
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Formule linéaire CH3CO2K
Beilstein 02,96
Fieser 01,906; 06,475
Merck Index 15,7726
Informations sur la solubilité Solubility in water: 2694g/L (25°C). Other solubilities: soluble in alcohol, insoluble in ether
Poids de la formule 98.14
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Pures