Learn More
Solution d’acide acétique, 0,1 M, Chem-Lab
Code produit 11903103
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 L
Conditionnement:
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11903103 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11903103 Fournisseur Chem-Lab Code fournisseur CL05.0107.1000
Conçu pour une utilisation en laboratoire dans les titrations, comme réactif chimique et comme tampon. La solution d’acide acétique, 0,1 M, Chem-Lab est une solution limpide et incolore avec une odeur de vinaigre. Il contient 6,005 g de CH3COOH
L’acide acétique est une solution limpide et incolore avec une forte odeur d’acide. Il s’agit du deuxième acide carboxylique le plus simple (après l’acide formique) qui se compose de deux petits groupes fonctionnels, un groupe acétyle et un groupe hydroxyle. Non dilué, il est appelé acide acétique “glacial”.
L’acide acétique est un réactif chimique important et un produit chimique industriel pour la production de composés chimiques. Il est utilisé dans la production de films photographiques, d’adhésifs, de peintures, de fibres synthétiques et de tissus. Il s’agit d’une composante primaire de la production de monomère d’acétate de vinyle, ainsi que de l’anhydride acétique et de la production d’ester. Le volume d’acide acétique utilisé dans le vinaigre est relativement faible.
Spécification
pH < 4
CAS 64-19-7, 7732-18-5
Couleur Incolore
Formule moléculaire C2H4O2
Numéro MDL MFCD00036152
Synonyme ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, acetasol
Informations sur la solubilité Soluble in water
Clé InChI QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(O)=O
Concentration 0,1 M
Nom IUPAC iodochlorane
Poids moléculaire (g/mol) 60.05
CID PubChem 176
ChEBI CHEBI:15366
Poids de la formule 60.05g/mol
Densité 1,00 g/ml
Quantité 1 L
Forme physique Liquide