Learn More
Solution d’acide acétique, diluée (12 %), Pharmacopée européenne, Fisher Chemical™
Tous les produits Fisher Chemical Produits
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Aminohippuric acid reagent. |
| Conditionnement | Flacon |
| CAS | 121-17-5 |
| Noms d’analytes ou de composants | Acetic Acid Solution (Dilute, 12%) |
| Notes de qualité de la pureté | Réf. Eur Ph : 1000402 |
| Formule moléculaire | C7H3ClF3NO2 |
| Concentration | 1.0 N |
| Numéro MDL | MFCD00007084 |
| Clé InChI | TZGFQIXRVUHDLE-UHFFFAOYSA-N |
| Type | Étalons de spectrométrie de masse |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Acetic acid,dilute (12%) European Pharmacopoeia Ref: 1000402. (RP 002)
- Attention
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.