Learn More
Anhydride acétique, réactif ACS, +97 %, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 mL
500 mL
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Flacon en verre EcoSafPak™
Conditionnement:
1L
2.50L
500mL
5mL
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif d’acylation
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Acetic anhydride |
| Note relative au nom | 97+% |
| Densité | 1.087g/mL |
| Plage de pourcentage du dosage | 97+% |
| Conditionnement | Flacon en verre EcoSafPak™ |
| Formule linéaire | (CH3CO)2O |
| Quantité | 1 L |
| Beilstein | 02, 166 |
| Résidus après évaporation | 0.003% max. |
| Fieser | 01,3; 02,7; 05,3; 06,1; 07,1; 08,1; 09,1; 11,1; 12,1; 13,93; 14,150; 15,1 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Acetic anhydride
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 2
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H330-Mortel par inhalation.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- EUH071-Corrosif pour les voies respiratoires.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction