Learn More
Acétoacétamide, TRC
Code produit 30133515
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30133515 50 g 50g
17937574 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30133515 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA16180550G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5977-14-0
Formule moléculaire C4 H7 N O2
Poids moléculaire (g/mol) 101.1
Synonyme Acetoacetamide (6CI,7CI,8CI), 3-Oxobutanamide, 3-Oxobutyramide, Acetoacetic acid amide, Acetylacetamide, NSC 632231, α-Acetylacetamide
Nom IUPAC 3-oxobutanamide
SMILES CC(=O)CC(=O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetoacetamide
Noms d’analytes ou de composants Acetoacetamide
Notes de qualité de la pureté HPLC
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule InChI InChI=1S/C4H7NO2/c1-3(6)2-4(5)7/h2H2,1H3,(H2,5,7)
Type de solution Purs, non dilués
Industry Type Produits pharmaceutiques
Quantité 50 g
Poids de la formule 101.0477
Pourcentage de pureté >95%