Learn More
Acétoacétanilide, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10611063 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
500 g
1 kg
Conditionnement:
1kg
500g
5g
Code produit. 10611063
Marque: Thermo Scientific Acros 102360050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 102-01-2 | C10H11NO2 | 177.2 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 102-01-2
Formule moléculaire C10H11NO2
Poids moléculaire (g/mol) 177.2
Numéro MDL MFCD00008780
Clé InChI DYRDKSSFIWVSNM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme acetoacetanilide, butanamide, 3-oxo-n-phenyl, acetoacetic anilide, acetoacetamidobenzene, acetylacetanilide, acetoacetylaniline, acetoacetanilid, n-phenylacetoacetamide, acetoacetic acid anilide, n-acetylacetyl aniline
CID PubChem 7592
Nom IUPAC 3-oxo-N-phénylbutanamide
SMILES CC(=O)CC(=O)NC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetoacetanilide
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 83.0°C to 86.0°C
Couleur Blanc
Point d’éclair 162°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3COCH2CONHC6H5
Quantité 5 g
Beilstein 12, 518
Merck Index 15, 57
Informations sur la solubilité Solubility in water: 5g/L (20 c). Other solubilities: soluble in acids and alkali hydroxide solutions,soluble in alcohol,chloroform,ether,hot benzene,and hot petroleum ether
Poids de la formule 177.2
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline