Learn More
Acetoacetic acid sodium salt, MedChemExpress
Code produit. 16434648
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
Code produit. 16434648
Marque: Medchem Express HY112540B
MedChemExpress Acetoacetic acid sodium salt is a metabolite of non-esterified fatty acids, involved in the development of human diabetes. Acetoacetic acid sodium salt induces oxidative stress to inhibit the assembly of very low density lipoprotein in bovine hepatocytes.
Acetoacetic acid sodium salt is a metabolite of non-esterified fatty acids, involved in the development of human diabetes. Acetoacetic acid sodium salt induces oxidative stress to inhibit the assembly of very low density lipoprotein in bovine hepatocytes.
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetoacetic acid sodium salt
Forme physique Solid
CAS 623-58-5
Couleur Pink
Quantité 10 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C4H5NaO3
À utiliser avec (application) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Informations sur la solubilité H2O : 50 mg/mL (403.00 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(CC(O[Na])=O)=O
Poids moléculaire (g/mol) 124.07
Poids de la formule 124.07
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.