Learn More
Acide acétochloré-oxalamique (OA) 100 μg/mL dans l'acétonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30326669
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30326669 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30326669 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA10018400AL100
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetochlor oxalamic acid (OA)
CAS 194992-44-4
Noms d’analytes ou de composants Acetochlor oxalamic acid (OA)
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C14 H19 N O4
Concentration 100 μg/mL
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Acetic acid, [(ethoxymethyl)(2-ethyl-6-methylphenyl)amino]oxo- (9CI), 2-[(Ethoxymethyl)(2-ethyl-6-methylphenyl)amino]-2-oxoacetic acid, Acetochlor OA, Acetochlor OXA, Acetochlor oxanilic acid
Formule InChI InChI=1S/C14H19NO4/c1-4-11-8-6-7-10(3)12(11)15(9-19-5-2)13(16)14(17)18/h6-8H,4-5,9H2,1-3H3,(H,17,18)
SMILES CCOCN(C(=O)C(=O)O)c1c(C)cccc1CC
Nom IUPAC Acide 2-[N-(éthoxyméthyl)-2-éthyl-6-méthylanino]-2-oxoacétique
Solvent or Matrix Acetonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 265.3
Quantité 1 mL
Poids de la formule 265.1314 g/mol