Learn More
Acide acétone-1,3-dicarboxylique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11454774
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
50g
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit. 11454774
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A13742.18
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 542-05-2 | C5H6O5 | 146.098 g/mol
Acetone-1,3-dicarboxylic acid is used as a building block in organic chemistry. It is also used in the synthesis of hetrocyclic rings and in the Weiss-Cook reaction, which involves the preparation of cis-bicyclo[3.3.0]octane-3,7-dione by reacting with diacyl (1,2 ketone). Its presence in human urine is used as a diagnostic test for the overgrowth of harmful gut flora such as Candida albicans.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide acétone-1,3-dicarboxylique est utilisé comme bloc de construction en chimie organique. Il est également utilisé dans la synthèse des cycles hétérocycliques et dans la réaction de Weiss-Cook, qui implique la préparation de la cis-bicyclo[3.3.0] octane-3,7-dione en réagissant avec la diacyl (1,2 cétone). Sa présence dans l’urine humaine est utilisée comme test de diagnostic pour la surcroissance de la flore intestinale nocive telle que Candida albicans.
Solubilité
Soluble dans l’eau et l’alcool. Légèrement soluble dans l’acétate d’éthyle et l’éther. Insoluble dans le chloroforme.
Remarques
Hygroscopique. Incompatible avec les bases fortes et les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 542-05-2
Formule moléculaire C5H6O5
Poids moléculaire (g/mol) 146.098
Numéro MDL MFCD00002711
Clé InChI OXTNCQMOKLOUAM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,3-acetonedicarboxylic acid, 3-oxoglutaric acid, acetonedicarboxylic acid, pentanedioic acid, 3-oxo, acetone-1,3-dicarboxylic acid, 3-ketoglutaric acid, unii-ih7p7wo21p, 1,3-acetonedicarboxylic acid; 3-ketoglutaric acid, ih7p7wo21p, acetondicarbonsaure
CID PubChem 68328
Nom IUPAC Acide 3-oxopentanedioïque
SMILES C(C(=O)CC(=O)O)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetone-1,3-dicarboxylic acid
Point de fusion ∼132°C (decomposition)
Quantité 50 g
Beilstein 1447081
Sensibilité Hygroscopic
Merck Index 14,68
Informations sur la solubilité Soluble in water and alcohol. Slightly soluble in ethyl acetate and ether. Insoluble in chloroform.
Poids de la formule 146.1
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Acetone-1,3-dicarboxylic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P362-Enlever les vêtements contaminés.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Acetone-1,3-dicarboxylic acid