Learn More
Acétone, BAKER, J.T.Baker™
Tous les produits J.T.Baker Produits
Click to view available options
Quantité:
5 L
10 L
Conditionnement:
Bidon de sécurité en métal EcoTainer
JERRY
Conditionnement:
10L
5L
Description
Des produits chimiques de qualité destinés à une utilisation en laboratoire, à la synthèse organique et à la recherche courante habituellement contrôlée par des critères physiques et souvent par des dosages (par CG).
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Acetone |
| pH | 5 to 6 (20°C) |
| Point de fusion | -94.7°C |
| Couleur | Incolore |
| Aspect | Passes test |
| Densité | 0.79g/mL at 20°C |
| Point d’ébullition | 56°C |
| Quantité | 5 L |
| Limite d’explosion | 2.6 - 12.8 Vol % |
| Point d’éclair | −20°C |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.