Learn More
Acétone, AR certifié pour l’analyse, conforme aux spécifications analytiques de Ph.Eur., Fisher Chemical™
Code produit 10252232 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 ml
1 l
2,5 l
5 l
25 l
Conditionnement:
Bouteille en PEHD fluoré
Boîte métallique
Flacon en plastique PEHD
Flacon en verre ambré
Flacon en verre revêtu de plastique
Conditionnement:
1L
2.50L
25L
500mL
5L
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10252232 2,5 l Flacon en plastique PEHD 2.50L
11433733 500 ml Flacon en verre revêtu de plastique 500mL
10395640 1 l Flacon en verre ambré 1L
10162180 2,5 l Flacon en verre ambré 2.50L
10324930 2,5 l Flacon en verre revêtu de plastique 2.50L
10642241 5 l Bouteille en PEHD fluoré 5L
10098181 5 l Flacon en plastique PEHD 5L
10570521 25 l Boîte métallique 25L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 10252232 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur A/0600/PC17
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
C3H6O, CAS n° 67-64-1, 2,5 L, 56 °C, CHEBI : 15347, incolore, 58,08 g/mol, CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N, propan-2-one, -95 °C, 8765, flacon en verre ambré, liquide, 180, CC(-O)C, 247 mbar à 20 °C, 0,32 mPaS à 20 °C | CAS : 67-64-1 | C3H6O | 58,08 g/mol
C3H6O, numéro CAS-67-64-1, 2,5 L, 56 °C, incolore, 58,08 g/mol, -95 °C, 8 765, flacon en plastique HDPE, liquide, 247 mbar à 20 °C, 0,32 mPaS à 20 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Conditionnement Flacon en plastique PEHD
CAS 67-64-1
Tension de vapeur 247 mbar à 20 °C
Viscosité 0,32 mPaS à 20 °C
Densité de vapeur 2
Forme physique Liquide
Formule moléculaire C3H6O
Numéro MDL 8765
Couleur Incolore
pH 7
Point de fusion -95 °C
Point d’ébullition 56 °C
Quantité 2,5 l
Poids de la formule 58,08g/mol
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Acetone
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetone