Learn More
Cyanohydrine d’acétone, 99 %, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11357391 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5 GR
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit. 11357391
Marque: Thermo Scientific Acros 102380050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
CAS: 75-86-5 | C4H7NO | 85.11 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 75-86-5
Formule moléculaire C4H7NO
Poids moléculaire (g/mol) 85.11
Clé InChI MWFMGBPGAXYFAR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme acetone cyanohydrin, acetone cyanhydrin, 2-methyllactonitrile, 2-hydroxyisobutyronitrile, alpha-hydroxyisobutyronitrile, acetoncyanhydrin, 2-cyano-2-propanol, acetoncianidrina, acetonkyanhydrin, acetoncianhidrinei
CID PubChem 6406
ChEBI CHEBI:15348
Nom IUPAC 2-hydroxy-2-méthylpropanenitrile
SMILES CC(C)(C#N)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetone cyanohydrin
Point de fusion -19.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.9320g/mL
Point d’ébullition 82.0°C (23.0 mmHg)
Point d’éclair 73°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)2C(OH)CN
Indice de réfraction 1.3990 to 1.4010
Quantité 5 g
Beilstein 03,316
Fieser 01,5; 08,409; 11,1
Merck Index 15,66
Gravité spécifique 0.932
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble.
Stabilisateur Approx. 0.3% H3PO4
Viscosité 4.8 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 85.11
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide