Learn More
Acétone-d6, 100 % (isotopique), Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
10 Ea.
2 Ea.
Conditionnement:
10 pièces
2 pièces
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Acetone-d6 |
| Point de fusion | -94°C |
| Densité | 0.872 |
| Point d’ébullition | 56°C |
| Point d’éclair | -17°C (1°F) |
| Conditionnement | Ampoules prédécoupées, 0,75ml/ampoule |
| Indice de réfraction | 1.3554 |
| Quantité | 2 Ea. |
| Numéro UN | UN1090 |
| Gravité spécifique | 0.872 |
| Afficher plus |