Learn More
Acétone-d6, pour RMN, avec 0,03 % de TMS, 99,9 % d’atomes D, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10565091 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 ml
50 ml
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10mL
50mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité Conditionnement unitSize
10565091 50 ml Flacon en verre 50mL
10133431 10 ml Flacon en verre 10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit. 10565091 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 351380500
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
CAS: 666-52-4 | C3H6O | 64.117 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
pour NMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 666-52-4
Formule moléculaire C3H6O
Poids moléculaire (g/mol) 64.117
Numéro MDL MFCD00044635
Clé InChI CSCPPACGZOOCGX-WFGJKAKNSA-N
Synonyme acetone-d6, 2h6 acetone, hexadeuteroacetone, acetone d6, perdeuteroacetone, deuterated acetone, unii-b0n19b53h8, cd3 2co, 2-propanone-1,1,1,3,3,3-d6, d6-acetone
CID PubChem 522220
ChEBI CHEBI:78217
Nom IUPAC 1,1,1,3,3,3-hexadeuteriopropane-2-one
SMILES CC(=O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetone-d6
Forme physique Liquide
Couleur Incolore
Note relative au nom 99.9 atom% D
Densité 0.8700g/mL
Deutérium (D) 99,85% min
Point d’éclair −20°C
Conditionnement Flacon en verre
Eau 0,1 % max. (coulométrique)
Quantité 50 ml
Point de fusion -93.0°C
Point d’ébullition 55.0°C
Formule linéaire CD3COCD3
Beilstein 01, III, 2741
Poids de la formule 64.13
Qualité RMN
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Acetone-d6
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.