Learn More
Acétone-d6, pour RMN, +99 % d’atomes D, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10439480 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
10 ml
50 ml
Conditionnement:
10mL
50mL
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit. 10439480
Marque: Thermo Scientific Acros 174900100
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
CAS: 666-52-4 | C3H6O | 64.117 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour NMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 666-52-4
Formule moléculaire C3H6O
Poids moléculaire (g/mol) 64.117
Numéro MDL MFCD00044635
Clé InChI CSCPPACGZOOCGX-WFGJKAKNSA-N
Synonyme acetone-d6, 2h6 acetone, hexadeuteroacetone, acetone d6, perdeuteroacetone, deuterated acetone, unii-b0n19b53h8, cd3 2co, 2-propanone-1,1,1,3,3,3-d6, d6-acetone
CID PubChem 522220
ChEBI CHEBI:78217
Nom IUPAC 1,1,1,3,3,3-hexadeuteriopropane-2-one
SMILES CC(=O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetone-d6
Forme physique Liquide
Couleur Incolore
Note relative au nom 99+ atom % D
Densité 0.8700g/mL
Deutérium (D) 99,0% min
Point d’éclair −20°C
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 10 ml
Point de fusion -93.0°C
Point d’ébullition 55.0°C
Formule linéaire CD3COCD3
Beilstein 01, III, 2741
Poids de la formule 64.13
Qualité RMN
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Acetone-d6
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.