Learn More
Acetone-d6 (reagent grade), CDN
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Acetone-D6 |
| CAS | 666-52-4 |
| Formule moléculaire | C3 2H6 O |
| Quantité | 10 g |
| Formule InChI | InChI=1 S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3/i1D3,2D3 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C(=O)C([2 H])([2 H])[2 H] |
| Nom IUPAC | 1,1,1,3,3,3-hexadeuteriopropan-2-one |
| Poids moléculaire (g/mol) | 64.12 |
| Poids de la formule | 64.0795 g/mol |
| Pourcentage de pureté | 99 atom % D, min 99% Chemical Purity |