Learn More
Acétone, extra pure, SLR, Fisher Chemical™
Code produit 11443733 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 ml
1 l
2,5 l
5 l
10 l
25 l
Conditionnement:
Boîte métallique
Flacon en plastique PEHD
Flacon en verre ambré
Flacon en verre revêtu de plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
10L
1L
2.50L
25L
500mL
5L
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
11443733 500 ml Flacon en verre ambré 500mL
10266481 1 l Flacon en verre ambré 1L
10314930 2,5 l Flacon en verre ambré 2.50L
11453483 2,5 l Flacon en plastique PEHD 2.50L
10304930 2,5 l Flacon en verre revêtu de plastique 2.50L
10580521 5 l Flacon en plastique PEHD 5L
10244202 5 l Flacon en plastique PEHD 5L
10362459 5 l Récipient en plastique 5L
10711934 10 l Récipient en plastique 10L
10273750 25 l Boîte métallique 25L
11984811 25 l Récipient en plastique 25L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Code produit 11443733 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur A/0560/08
Offres Spotlight
Utilisez le code promo 28036
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 28-08-2026
Ajouter au panier
Spécification
Conditionnement Flacon en verre ambré
CAS 67-64-1
Tension de vapeur 247mbar at 20°C
Viscosité 0.32 mPaS at 20°C
Densité de vapeur 2
Forme physique Liquide
Formule moléculaire C3H6O
Numéro MDL 8765
Couleur Incolore
pH 7
Point de fusion -95°C
Point d’ébullition 56°C
Quantité 500 ml
Poids de la formule 58.08g/mol
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Acetone
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.