Learn More
Acétone à plus de 99,8 %, pour l'analyse des résidus, Distol™ , Fisher Chemical™
Code produit 10171510 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
Conditionnement:
1L
2.50L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10171510 2.5 L 2.50L
10161510 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10171510 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur A/0603/17
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    104.00€
    73.00€ / 2.5L
    Économisez 31.00€
    29% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Identifiants chimiques
CAS 67-64-1
Formule moléculaire C3H6O
Poids moléculaire (g/mol) 58.08
Numéro MDL MFCD00008765
Clé InChI CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 180
ChEBI CHEBI:15347
Nom IUPAC propan-2-one
SMILES CC(C)=O
Spécification
Conditionnement Flacon en verre ambré
Tension de vapeur 247 mbar à 20 °C
Viscosité 0,32 mPaS à 20 °C
Densité de vapeur 2
Forme physique Liquide
Couleur Incolore
pH 7
Point de fusion -95 °C
Point d’ébullition 56 °C
Quantité 2.5 L
Poids de la formule 58,08g/mol
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Acetone
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.