Spécification
| Conditionnement | Flacon en verre revêtu de plastique |
| CAS | 67-64-1 |
| Tension de vapeur | 247mbar at 20°C |
| Viscosité | 0.32 mPaS at 20°C |
| Densité de vapeur | 2 |
| Forme physique | Liquide |
| Formule moléculaire | C3H6O |
| Numéro MDL | 8765 |
| Couleur | Incolore |
| pH | 7 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Acetone
- Dangers
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.