Learn More
Acétone, pour l’analyse des métaux à l’état de traces, Primar™, Fisher Chemical
Code produit 10243800 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2,5 l
Conditionnement:
2.50L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10243800 2,5 l 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10243800 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur A/0604/17
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    138.18€
    124.00€ / 2.5L
    Économisez 14.18€
    10% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Spécification
Conditionnement Flacon en verre ambré
CAS 67-64-1
Tension de vapeur 247 mbar à 20 °C
Viscosité 0,32 mPaS à 20 °C
Densité de vapeur 2
Forme physique Liquide
Formule moléculaire C3H6O
Numéro MDL 8765
Couleur Incolore
pH 7
Point de fusion -95 °C
Point d’ébullition 56 °C
Quantité 2,5 l
Poids de la formule 58,08g/mol
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Acetone
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.