Learn More
Acétonitrile avec 0,1 % d’acide formique (v/v), Optima™, qualité LC/MS, Thermo Scientific™
Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
500 ml
1 L
2,5 L
4 L
Conditionnement:
Bouteille en verre
Flacon ambré à col large
Conditionnement:
1L
2.50L
4L
500mL
Description
0,1 % d’acide formique dans de l’acétonitrile (v/v), C2H3N, numéro CAS 75-05-8, 64-18-6, acide formique, acide aminique, bilorine, collo-bueglatt, formira, formisoton, acide formylique, acide carboxylique hydrogène, acide méthanoïque, myrmicyle, 1 L
Acétonitrile avec 0,1% acide formique (v/v)
• Extra dry
• 0,1 % d'acide formique dans l'acétonitrile, Optima LC/MS, mélanges de solvants, Fisher Chemical
• Optima
• Pour analyse HPLC-MS
• Extra dry
• 0,1 % d'acide formique dans l'acétonitrile, Optima LC/MS, mélanges de solvants, Fisher Chemical
• Optima
• Pour analyse HPLC-MS
Spécification
Spécification
| Qualité | OPTIMA™ LC-MS |
| Nom de l’article | Acide formique à 0,1 % dans de l’acétonitrile (v/v) |
| Quantité | 4 L |
| Forme | Liquide |
| Type de réactif | Mélanges de solvants |
| Conditionnement | Bouteille en verre |
| Compatibilité du gradient LCMS | Test de réussite |