Learn More
Acétonitrile-d3, pour RMN, 99 % d’atomes D, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10297443 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
10 ml
25 ml
50 ml
250 ml
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10mL
250mL
25mL
50mL
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit. 10297443
Marque: Thermo Scientific Acros 166232500
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Acétonitrile-d3, C2H3N, numéro CAS-2206-26-0, 2h3 acétonitrile, acétonitrile-2,2,2-d3, acétonitrile-d3, acétonitrile-d3, > -99,8 % d’atomes d, acétonitrile-d3, 99,8 % d’atomes d, acétonitrile-d isotopique 5 g, cd3cn, cyanure de méthyle-d3, trideutéroacétonitrile, 10 ml, 02, IV, 428, 79,0°C à 81,0°C
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour NMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2206-26-0
Formule moléculaire C2H3N
Poids moléculaire (g/mol) 44.07
Numéro MDL MFCD00001881
Clé InChI WEVYAHXRMPXWCK-FIBGUPNXSA-N
CID PubChem 123151
SMILES [2H]C([2H])([2H])C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetonitrile-d3
Forme physique Liquide
Couleur Incolore
Note relative au nom '99 atom%D
Densité 0,8440 g/ml
Deutérium (D) 98,5% min
Point d’éclair 2°C
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.3430 to 1.3450
Viscosité 0.39 mPa.s (20°C)
Eau 0,1 % max. (coulométrique)
Quantité 250 ml
Point de fusion -46.0°C
Point d’ébullition 79.0°C to 81.0°C
Formule linéaire CD3CN
Beilstein 02, IV, 428
Synonyme acetonitrile-d3, 2h3 acetonitrile, cd3cn, acetonitrile-2,2,2-d3, methyl-d3 cyanide, trideuteroacetonitrile, acetonitrile-d3, 99.8 atom % d, acetonitrile-d3, ≥99.8 atom % d, acetonitrile-d isotopic 5g
Nom IUPAC 2,2,2-trideutérioacétonitrile
Poids de la formule 44.07
Qualité RMN
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Acetonitrile-d3
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/savon.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.