Learn More
Acétonitrile, qualité ultra-gradient, HPLC BAKER ANALYZED, J.T. Baker™
Code produit. 10231461 Tous les produits J.T.Baker Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
2.5 L
5 L
Conditionnement:
Bidon de sécurité en métal EcoTainer
Verre
Conditionnement:
2.50L
5L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité Conditionnement unitSize
10231461 2.5 L Verre 2.50L
10614471 5 L Bidon de sécurité en métal EcoTainer 5L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit. 10231461 Fournisseur JT Baker Code fournisseur 9017.2500
Obtenez des performances et des résultats de séparation rapides et reproductibles. Acétonitrile, qualité ultra-gradient, HPLC BAKER ANALYZED, J.T. Baker™ est un solvant/réactif HPLC, optimisé pour l’application et dont la fonctionnalité a été testée, qui maximise le débit et la facilité d’utilisation sans sacrifier l’efficacité ou la reproductibilité.
Les réactifs HPLC BAKER ANALYZED sont un groupe de solvants, de sels tampons et de modificateurs de phase mobile de haute pureté à utiliser dans les séparations analytiques et préparatives. Ils sont optimisés pour les applications de recherche et de contrôle de la qualité, notamment la chromatographie en phase liquide haute performance, la chromatographie par perméation de gel et l’analyse spectrophotométrique UV.
  • Le réétalonnage ou les réglages dus aux changements de lot sont minimisés pour obtenir les performances optimales des instruments sensibles
  • Fonds faibles exempts de pics étrangers
  • Faible absorbance UV dans les plages critiques - assurée par des tests d’absorbance UV à divers points et par des tests d’élution par gradient
  • Tests de fluorescence pour détecter les impuretés à l’état de traces pouvant provoquer des interférences
  • Tests de fonctionnalité pour : dosage, eau, résidus minimaux après évaporation, absorbance UV et fluorescence dans des plages critiques
  • Homogénéité de lot à lot, avec une analyse de lot réelle sur l’étiquette
  • Options d’emballage innovantes pour garantir la qualité des solvants au point d’utilisation
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetonitrile
Point de fusion -46°C
Absorbance Max. 0.05 at 200nm, Max. 0.01 at 220nm, Max. 0.01 at 254-400nm
Couleur Incolore
CAS 75-05-8
Aspect Passes test
Point d’ébullition 81°C
Quantité 2.5 L
Limite d’explosion 4.4 - 16 Vol %
Point d’éclair 5°C
Identification Passes test
Température d’allumage 525°C
Odeur Aromatic
Conditionnement Verre
Forme physique Liquide
Notes de qualité de la pureté Ultra Gradient HPLC Grade
Indice de réfraction 1.344 n20/d
Résidus après évaporation Max. 1 ppm
Formule moléculaire C2H3N
Acide titrable Max. 0.0008meq/g
Formule linéaire CH3CN
Base titrable Max. 0.0006meq/g
Viscosité 0.39 mPas at 20°C
Eau Max. 0.01%
Synonyme Ethanenitrile, Cyanomethane, Methyl cyanide
Informations sur la solubilité Fully miscible (in water)
Poids de la formule 41.05g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.9%
Qualité BAKER ANALYZED™ HPLC
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Acetonitrile
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .