Learn More
Maléate d'acétophénazine, LoGiCal
Code produit 30461450
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30461450 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30461450 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCFOR1725.00
Les matériaux de référence certifiés de LoGiCal se présentent sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetophenazine Maleate
CAS 5714-00-1
Noms d’analytes ou de composants Acetophenazine Maleate
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C23 H29 N3 O2 S . 2 C4 H4 O4
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Ethanone, 1-[10-[3-[4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazinyl]propyl]-10H-phenothiazin-2-yl]-, (2Z)-2-butenedioate (1:2)Ethanone, 1-[10-[3-[4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazinyl]propyl]-10H-phenothiazin-2-yl]-, (2Z)-2-butenedioate (1:2) (salt) (9CI), Ethanone, 1-[10-[3-[4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazinyl]propyl]-10H-phenothiazin-2-yl]-, (Z)-2-butenedioate (1:2) (salt), Ketone, 10-[3-[4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazinyl]propyl]phenothiazin-2-yl methyl, dimaleate (6CI), Ketone, 10-[3-[4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazinyl]propyl]phenothiazin-2-yl methyl, maleate (1:2) (salt) (8CI), Ketone, 10-[3-[4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazinyl]propyl]phenothiazin-2-yl methyl, maleate (7CI), Acetophenazine dimaleate, Acetophenazine maleate, NSC 169180, NSC 70600, Phentoxate, Sch 6673, Tindal, Tindala
Formule InChI InChI=1S/C23H29N3O2S.2C4H4O4/c1-18(28)19-7-8-23-21(17-19)26(20-5-2-3-6-22(20)29-23)10-4-9-24-11-13-25(14-12-24)15-16-27;2*5-3(6)1-2-4(7)8/h2-3,5-8,17,27H,4,9-16H2,1H3;2*1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2*2-1-
Type de solution Neat
SMILES CC(=O)c1ccc2Sc3ccccc3N(CCCN4CCN(CCO)CC4)c2c1.OC(=O)\C=C/C(=O)O.OC(=O)\C=C/C(=O)O
Nom IUPAC Acide (Z)-but-2-ènedioïque ; 1-[10-[3-[4-(2-hydroxyéthyl)pipérazin-1-yl]propyl]phénothiazin-2-yl]éthanone
Industry Type Clinical Testing
Poids moléculaire (g/mol) 643.7
Quantité 10 mg
Poids de la formule 643.22 g/mol