Learn More
Acétophénone, Mikromol™
Description
Acétophénone
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Acetophenone |
| CAS | 98-86-2 |
| Noms d’analytes ou de composants | Acetophenone |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C8 H8 O |
| Certifications/Conformité | ISO/CEI 17025 |
| Synonyme | Acetophenone, Acetophenone (8CI), 1-Phenylethanone, 1-Feniletanone, 1-Phenyl-1-ethanone, Acetophenon, Acetylbenzene, Benzoylmethane, Hypnon, Hypnone, Methyl phenyl ketone, NSC 7635, NSC 98542, Phenyl methyl ketone |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H8O/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3 |
| SMILES | CC(=O)c1ccccc1 |
| Nom IUPAC | 1-phényléthone |
| Afficher plus |