Learn More
Chlorure d’acétyle, solution à 1 M dans le dichlorométhane, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10676744 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 ml
800 ml
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
Conditionnement:
100mL
800mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10676744 100 ml Flacon en verre AcroSeal™ 100mL
10360534 800 ml Flacon en verre AcroSeal™ 800mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10676744 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 387741000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    49.45€
    46.20€ / 100mL
    Économisez 3.25€
    6% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 75-36-5 | C2H3ClO | 78.50 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetyl chloride
Couleur Incolore
Note relative au nom 1M solution in dichloromethane
CAS 75-36-5, 75-09-2
% min. CAS 5.44, 93.36
% max. CAS 6.64, 94.57
Concentration 0.9 to 1.1M
Densité 1.3000g/mL
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Gravité spécifique 1.3
Formule moléculaire C2H3ClO
Formule linéaire CH3COCl
Numéro MDL MFCD00000719
Quantité 100 ml
Merck Index 15, 80
Forme physique Liquide
Synonyme ethanoyl chloride, acetic chloride, acetylchloride, acetic acid chloride, ch3cocl, rcra waste number u006, acetic acid, chloride, unii-qd15rno45k, ccris 4568, hsdb 662
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts with water.
Clé InChI WETWJCDKMRHUPV-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(Cl)=O
Nom IUPAC Chlorure d’acétyle
Poids moléculaire (g/mol) 78.50
CID PubChem 6367
ChEBI CHEBI:37580
Poids de la formule 78.5
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Acetyl chloride, 1M solution in dichloromethane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
  • EUH071-Corrosif pour les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.