Learn More
Chlorure d’acétyle, AR certifié pour l’analyse, Fisher Chemical
Code produit. 12377123 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
500mL
Code produit. 12377123
Marque: Fisher Chemical A/0920/PB05
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 75-36-5
Formule moléculaire C2H3ClO
Numéro MDL 719
Spécification
Point de fusion -112°C
Couleur Incolore
Point d’ébullition 51°C
Conditionnement Flacon en verre revêtu de plastique
Quantité 100 mL
Densité de vapeur 2.7
Poids de la formule 78.5g/mol
Forme physique Liquide
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Acétyle chlorure
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
  • EUH071-Corrosif pour les voies respiratoires.