Learn More
Chlorure d’acétyle, technique, Fisher Chemical
Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
:
5AMP, ampoule
Spécification
Spécification
| CAS | 75-36-5 |
| Point de fusion | -112°C |
| Couleur | Incolore |
| Point d’ébullition | 51°C |
| Conditionnement | Ampoule |
| Formule moléculaire | C2H3ClO |
| Numéro MDL | 719 |
| Quantité | 5 Ampules |
| Poids de la formule | 78.5g/mol |
| Forme physique | Liquide |