Learn More
Acétal d’acétylacétaldéhyde diméthyle, 92 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10462251 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
250mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10462251 250 mL Flacon en verre 250mL
10475233 1 L Flacon en verre 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10462251 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 292332500
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 5436-21-5 | C6H12O3 | 132.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5436-21-5
Formule moléculaire C6H12O3
Poids moléculaire (g/mol) 132.16
Numéro MDL MFCD00008789
Clé InChI PJCCSZUMZMCWSX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4,4-dimethoxy-2-butanone, acetylacetaldehyde dimethyl acetal, 2-butanone, 4,4-dimethoxy, 1,1-dimethoxy-3-butanone, acetoacetaldehyde dimethyl acetal, 3-oxobutyraldehyde dimethyl acetal, 4,4-dimethoxybutanone, acetylacetaldehyddimethylacetal, 3-ketobutyraldehyde dimethylacetal, formylacetone dimethyl acetal
CID PubChem 228548
Nom IUPAC 4,4-diméthoxybutan-2-one
SMILES COC(CC(C)=O)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetylacetaldehyde dimethyl acetal
Note relative au nom 95%
% min. CAS 90.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion -82°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.9900g/mL
Point d’ébullition 178°C
Point d’éclair 49°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 90% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3COCH2CH(OCH3)2
Indice de réfraction 1.4140 to 1.416
Quantité 250 mL
Gravité spécifique 0.99
Informations sur la solubilité Solubility in water: decomposes. Other solubilities: miscible with most common organic solvents
Viscosité 1.503 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 132.16
Pourcentage de pureté 92%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Acetylacetaldehyde dimethyl acetal
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.