Learn More
Acétal d’acétylacétaldéhyde diméthylique, tech. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11479942
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
100g
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11479942 250 g 250g
11334619 100 g 100g
11469942 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11479942 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12058.30
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 5436-21-5 | C6H12O3 | 132.16 g/mol
Acetaldehyde dimethyl acetal is used as a flavoring agent. It is also used in the preparation of (R)-4,4-dimethoxy-2-butanol, pyrazoles and pyrimidines. Further, it is used in the preparation of N,N-diethyl-[2-(4-fluorophenyl)-5-methylpyrazolo[1,5-a]-pyrimidin-3-yl]acetamide and acetoacetaldehyde.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acétaldéhyde diméthyl acétal est utilisé comme agent aromatisant. Il est également utilisé dans la préparation de (R)-4,4-diméthoxy-2-butanol, pyrazoles et pyrimidines. De plus, il est utilisé dans la préparation du N,N-diéthyl-[2-(4-fluorophényl)-5-méthylpyrazolo[1,5-a]-pyrimidin-3-yl]acétamide et de l’acétoacétaldéhyde.
Solubilité
Miscible avec de l’alcool. Immiscible avec l’eau.
Remarques
Incompatible avec les acides et les agents oxydants forts
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5436-21-5
Formule moléculaire C6H12O3
Poids moléculaire (g/mol) 132.16
Numéro MDL MFCD00008789
Clé InChI PJCCSZUMZMCWSX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4,4-dimethoxy-2-butanone, acetylacetaldehyde dimethyl acetal, 2-butanone, 4,4-dimethoxy, 1,1-dimethoxy-3-butanone, acetoacetaldehyde dimethyl acetal, 3-oxobutyraldehyde dimethyl acetal, 4,4-dimethoxybutanone, acetylacetaldehyddimethylacetal, 3-ketobutyraldehyde dimethylacetal, formylacetone dimethyl acetal
CID PubChem 228548
Nom IUPAC 4,4-diméthoxybutan-2-one
SMILES COC(CC(C)=O)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetylacetaldehyde dimethyl acetal
Point de fusion -83°C
Densité 0.996
Point d’ébullition 170°C to 172°C
Point d’éclair 57°C (134°F)
Indice de réfraction 1.415
Quantité 250 g
Numéro UN UN1224
Beilstein 1702372
Informations sur la solubilité Miscible with alcohol. Immiscible with water.
Poids de la formule 132.16
Pourcentage de pureté 90%
Qualité Technique