Learn More
Acétylcèdène (~80 %), TRC
Code produit 30012624
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
Conditionnement:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30012624 25 g 25g
30010042 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30012624 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA17198525G
 Article restreint
Expédition estimée: 13-11-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 32388-55-9
Formule moléculaire C17 H26 O
Poids moléculaire (g/mol) 246.39
Synonyme alpha-Acetylcedrene, Ethanone, 1-(2,3,4,7,8,8a-hexahydro-3,6,8,8-tetramethyl-1H-3a,7-methanoazulen-5-yl)-, [3R-(3α,3aβ,7β,8aα)]-, 1-[(3R,3aR,7R,8aS)-2,3,4,7,8,8a-Hexahydro-3,6,8,8-tetramethyl-1H-3a,7-methanoazulen-5-yl]ethanone, 1H-3a,7-Methanoazulene, ethanone deriv., 1-((3R,3AR,7R,8aS)-3,6,8,8-tetramethyl-2,3,4,7,8,8a-hexahydro-1H-3a,7-methanoazulen-5-yl)ethan-1-one, 1-[(3R,3aR,7R,8aS)-3,6,8,8-Tetramethyl-2,3,4,7,8,8a-hexahydro-1H-3a,7-methanoazulen-5-yl]ethan-1-one, 1-[(3R,3aR,7R,8aS)-3,6,8,8-Tetramethyl-2,3,4,7,8,8a-hexahydro-1H-3a,7-methanoazulen-5-yl]ethan-1-one, Acetyl-α-cedrene, Acetylcedrene, Lixetone, Vertofix, Ethanone, 1-[(3R,3aR,7R,8aS)-2,3,4,7,8,8a-hexahydro-3,6,8,8-tetramethyl-1H-3a,7-methanoazulen-5-yl]-, Acetyl-alpha-cedrene, 1-[(3R,3aR,7R,8aS)-2,3,4,7,8,8a-Hexahydro-3,6,8,8-tetramethyl-1H-3a,7-methanoazulen-5-yl]ethanone, 1H-3a,7-Methanoazulene, ethanone deriv., 1-[(3R,3aR,7R,8aS)-3,6,8,8-Tetramethyl-2,3,4,7,8,8a-hexahydro-1H-3a,7-methanoazulen-5-yl]ethan-1-one, 1-[(3R,3aR,7R,8aS)-3,6,8,8-Tetramethyl-2,3,4,7,8,8a-hexahydro-1H-3a,7-methanoazulen-5-yl]ethan-1-one, Acetyl-α-cedrene, Acetylcedrene, Lixetone, Vertofix
Nom IUPAC 1-[(1R,2R,5S,7R)-2,6,6,8-tétraméthyle-9-tricyclo[5.3.1.01,5]undec-8-ényl]éthanone
SMILES C[C@@H]1CC[C@H]2C(C)(C)[C@H]3C[C@@]12CC(=C3C)C(=O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetyl-alpha-cedrene
Noms d’analytes ou de composants Acetyl-alpha-cedrene
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule InChI InChI=1S/C17H26O/c1-10-6-7-15-16(4,5)14-9-17(10,15)8-13(11(14)2)12(3)18/h10,14-15H,6-9H2,1-5H3/t10-,14+,15+,17+/m1/s1
Type de solution Purs, non dilués
Industry Type Criminologie
Quantité 25 g
Poids de la formule 246.1984