Learn More
Chlorure d’acétylcholine, 98 +%, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7043699
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
Code produit. 11321537
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L02168.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 60-31-1 | C7H16ClNO2 | 181.66 g/mol
Acetylcholine chloride acts as an endogenous neurotransmitter at cholinergic synapses. The compound has been shown to have ophthalmological uses and can be broken down quickly by choliesterases. Acetylcholine influences many basic cells functions, such as mitosis, cells differentiation, cytoskeletal organization, and cell to cell contact, among other functions. It reduces mortality and plasma proinflammatory cytokines in mice with experimentally-induced sepsis.The cholinergicanti-infl ammatory mechanism is probably mediated by interaction of acetylcholine with α7n cholinoreceptor on monocytes, macrophages, and neutrophils, which decreases the levels of proinflammatory cytokines such as TNF-α, IL-1β, and IL-6.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorure d’acétylcholine agit comme un neurotransmetteur endogène sur les synapses cholinergiques. Il a été démontré que le composé a des utilisations ophtalmologiques et qu’il peut être rapidement décomposé par des cholioestérases. L’acétylcholine influence de nombreuses fonctions des cellules de base, telles que la mitose, la différenciation cellulaire, l’organisation du cytosquelette et le contact entre les cellules, entre autres fonctions. Il réduit la mortalité et les cytokines pro-inflammatoires plasmatiques chez les souris atteintes de septicémie induite expérimentalement. Le mécanisme inflammatoire cholinergique est probablement modéré par l’interaction de l’acétylcholine avec le cholinorécepteur α7n sur les monocytes, les macrophages et les neutrophiles, qui diminue les niveaux de cytokines pro-inflammatoires telles que le TNF-α, IL-1 β, et IL-6.
Solubilité
Soluble dans l’eau (600 g/l à 20°C), l’alcool, le DMSO (36 mg/ml à 25°C) et l’éthanol (36 mg/ml à 25°C). Insoluble dans l’éther.
Remarques
Conserver à l’abri de l’humidité. Stocker sous gaz inerte sec. Incompatible avec la chaleur et les agents oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 60-31-1
Formule moléculaire C7H16ClNO2
Poids moléculaire (g/mol) 181.66
Numéro MDL MFCD00011698
Clé InChI JUGOREOARAHOCO-UHFFFAOYSA-M
Synonyme acetylcholine chloride, miochol, acecoline, chloroacetylcholine, arterocoline, acecholin, ovisot, ach chloride, azetylcholinchlorid, 2-acetyloxy-n,n,n-trimethylethanaminium chloride
CID PubChem 6060
ChEBI CHEBI:2417
Nom IUPAC 2-acétyloxyéthyl (triméthyl) azanium ; chlorure
SMILES CC(=O)OCC[N+](C)(C)C.[Cl-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetylcholine chloride
Point de fusion 149°C to 152°C
Quantité 25 g
Beilstein 3571875
Sensibilité Very Hygroscopic
Merck Index 14,87
Informations sur la solubilité Soluble in water (600g/L at 20°C),alcohol,DMSO (36mg/ml at 25°C),and ethanol (36mg/ml at 25°C). Insoluble in ether.
Poids de la formule 181.66
Pourcentage de pureté ≥98%