missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Acetylleucine, MedChemExpress

Code produit. 16422349
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 16422349

Marque: Medchem Express HYB1442

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.

Demandez un prix pour cet article ici.

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

MedChemExpress Acetylleucine (N-Acetyl-DL-leucine), orally active compound, can be used for the research of acute vestibular vertigo, cerebellar ataxia and nystagmus.

Acetylleucine (N-Acetyl-DL-leucine), orally active compound, can be used for the research of acute vestibular vertigo, cerebellar ataxia and nystagmus.

Especificaciones

Nom chimique ou matériau Acetylleucine
CAS 99-15-0
Couleur White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C8H15NO3
Synonyme N-Acetyl-DL-leucine
Informations sur la solubilité DMSO : 120 mg/mL (692.80 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 6.67 mg/mL (38.51 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(C)CC(C(O)=O)NC(C)=O
Poids moléculaire (g/mol) 173.21
Quantité 1 g
Poids de la formule 173.21
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Solide
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Corrección del contenido de un producto

El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado