Learn More
Acide acétylsalicylique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-3586380 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
50 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
2.50kg
500g
50g
Code produit. 10640754
Marque: Thermo Scientific Acros 158180500
Demander un format en vrac ou personnalisé
L’acide acétylsalicylique, aspirine, numéro CAS 50-78-2, est un anti-inflammatoire non stéroïdien largement utilisé comme analgésique et antipyrétique.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
• L’acide acétylsalicylique est un anti-inflammatoire non stéroïdien (AINS) courant et
• L’acide acétylsalicylique agit en inhibant les cyclo-oxygénases, en réduisant la production de prostaglandines et la libération de pyrogènes
Applications
• L’acide acétylsalicylique est utile pour la recherche sur la fièvre, la douleur postopératoire, les caillots sanguins et l’inflammation
• L’acide acétylsalicylique peut également être utilisé dans l’étude de la prévention du cancer
• Usage exclusivement réservé à la recherche
Références bibliographiques
Levine, G.N.; Bates, E.R.; Bittl, J.A.; Brindis, R.G.; Fihn, S.D.; Fleisher, L.A.; Granger, C.B.; Lange, R.A.; Mack, M.J.; Mauri, L.; Mehran, R.; Mukherjee, D.; Newby, L.K.; O’Gara, P.T.; Sabatine, M.S.; Smith, P.K.; Smith, S.C.Jr. 2016, ACC/AHA Guideline Focused Update on Duration of Dual Antiplatelet Therapy in Patients With Coronary Artery Disease:A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Clinical Practice Guidelines.J Am Coll Cardiol.2016, 68(10), 1082-115.
Hoffman, M.K.; Goudar, S.S.; Kodkany, B.S.; Metgud, M.; Somannavar, M.; Okitawutshu, J.; Lokangaka, A.; Tshefu, A.; Bose, C.L.; Mwapule, A.; Mwenechanya, M.; Chomba, E.; Carlo, W.A.; Chicuy, J.; Figueroa, L.; Garces, A.; Krebs, N.F.; Jessani, S.; Zehra F.; Saleem, S.; Goldenberg, R.L.; Kurhe, K.; Das, P.; Patel, A.; Hibberd, P.L.; Achieng, E.; Nyongesa, P.; Esamai, F.; Liechty, E.A.; Goco, N.; Hemingway-Foday, J.; Moore, J.; Nolen, T.L.; McClure, E.M.; Koso-Thomas, M.; Miodovnik, M.; Silver, R.; Derman, R.J.ASPIRIN Study Group.Low-dose aspirin for the prevention of preterm delivery in nulliparous women with a singleton pregnancy (ASPIRIN): a randomised, double-blind, placebo-controlled trial.Lancet.2020, 25, 395(10220), 285-293.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 50-78-2
Formule moléculaire C9H8O4
Poids moléculaire (g/mol) 180.16
Numéro MDL MFCD00002430
Clé InChI BSYNRYMUTXBXSQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme aspirin, acetylsalicylic acid, 2-acetoxybenzoic acid, 2-acetyloxy benzoic acid, acetylsalicylate, o-acetylsalicylic acid, o-acetoxybenzoic acid, acylpyrin, polopiryna, easprin
CID PubChem 2244
ChEBI CHEBI:15365
Nom IUPAC Acide2-acétyloxybenzoïque
SMILES CC(=O)OC1=CC=CC=C1C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetylsalicylic acid
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 136.0°C to 140.0°C
Couleur Blanc
Densité 1.3500g/mL
Point d’éclair 250°C
Perte à la dessiccation 0.5% max. (1 g) (vacuum)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire 2-(CH3CO2)C6H4CO2H
Quantité 50 g
Beilstein 10, 67
Merck Index 15, 841
Gravité spécifique 1.35
Informations sur la solubilité Solubility in water: 3.3g/L (20°C). Other solubilities: 1g in 5mL alcohol,17mL chloroform,,and 10-15 mL ether,slightly soluble in anhydrous ether,decomposes in boiling water,alkali
Poids de la formule 180.16
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre granulaire
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Acetylsalicylic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.