Learn More
Acide acétylsalicylique, LoGiCal
Code produit 30457991
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30457991 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30457991 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCFOR0133.00
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Les matériaux de référence certifiés de LoGiCal se présentent sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetylsalicylic Acid
CAS 50-78-2
Noms d’analytes ou de composants Acetylsalicylic Acid
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C9 H8 O4
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme 2-Acetoxybenzoic Acid, 2-(Acetyloxy)benzoic Acid, Acylpyrin, Angettes, Aspro, Aspirin, ASA, Acetylsalicylic Acid, Benzoic acid, 2-(acetyloxy)-, Rhodine (7CI), Salicylic acid acetate (8CI), 2-(Acetyloxy)benzoic acid, 2-Acetoxybenzoic acid, 2-Carboxyphenyl acetate, A.S.A. Empirin, AC 5230, Acenterine, Acesal, Acesan, Acetard, Aceticyl, Acetilum acidulatum, Acetisal, Acetol, Acetonyl, Acetophen, Acetosal, Acetosalic acid, Acetosalin, Acetylin, Acetylsal, Acetylsalicylic acid, Acetyonyl, Acetysal, Acidum acetylsalicylicum, Acimetten, Acisal, Adiro, Albyl E, Asaflow, Asagran, Asatard, Ascoden 30, Ascolong, Ascriptin, Aspalon, Aspergum, Aspirdrops, Aspirin Protect 100, Aspirin Protect 300, Aspirin-Direkt, Aspirina 03, Aspro Clear, Aspropharm, Asteric, Astrix, Bayer, Benaspir, Bialpirina, Bialpirinia, Caprin, Cardioaspirina, Claradin, Colfarit, Colsprin, Contrheuma Retard, Coricidin, Coricidin D, Crystar, Darvon Compound, Dolean pH 8, Dominal, Doril, Duramax, ECM, Easprin, Ecosprin, Ecotrin, Empirin, Endosprin, Endydol, Entericin, Enterophen, Enterosarine, Entrophen, Ewin, Extren, Gelprin, Globentyl, Globoid, Helicon, Idragin, Istopirin, Kapsazal, Lysoprin (pharmaceutical), Magnecyl, Measurin, Medisyl, Melhoral, Micristin, Miniasal, Mycropyrin, NSC 27223, NSC 406186, Neuronika, Novid, Nu-seals, O-Acetylsalicylic acid, Persistin, Polopiryna, Rheumintabletten, Rhodine 2312, Rhodine NC RP, Rhonal, SP 189, Salacetin, Salcetogen, Saletin, Salospir, Salycylacetylsalicylic acid, Solpyron, Supac, Temperal, Toldex, Triple-sal, Trombyl, Xaxa, Yasta, Zorprin, o-(Acetyloxy)benzoic acid, o-Acetoxybenzoic acid, o-Carboxyphenyl acetate
Formule InChI InChI=1S/C9H8O4/c1-6(10)13-8-5-3-2-4-7(8)9(11)12/h2-5H,1H3,(H,11,12)
Type de solution Purs, non dilués
SMILES CC(=O)Oc1ccccc1C(=O)O
Nom IUPAC Acide2-acétyloxybenzoïque
Industry Type Essais cliniques
Poids moléculaire (g/mol) 180.16
Quantité 10 mg
Poids de la formule 180,0423 g/mol