Learn More
ACHP Hydrochloride, MedChemExpress
Code produit. 16461697
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Code produit. 16461697
Marque: Medchem Express HY13060
MedChemExpress ACHP Hydrochloride (IKK-2 Inhibitor VIII) is a highly potent and selective IKK-β inhibitor with an IC50 of 8.5 nM.
ACHP Hydrochloride (IKK-2 Inhibitor VIII) is a highly potent and selective IKK-β inhibitor with an IC50 of 8.5 nM.
Spécification
Nom chimique ou matériau ACHP Hydrochloride
CAS 406209-26-5
Couleur Jaune
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C21H25ClN4O2
Quantité 50 mg
Synonyme IKK-2 Inhibitor VIII
Informations sur la solubilité DMSO : 50 mg/mL (124.72 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMILES N#CC1=C(C=C(N=C1N)C2=C(C=CC=C2OCC3CC3)O)C4CCNCC4.[H]Cl
Poids moléculaire (g/mol) 400.9
Poids de la formule 400.9
Pourcentage de pureté 98.1%
Qualité Research
Forme physique Powder
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.